Learn More
Invitrogen™ pcDNA™6/TR vector Mammalian Expression Vector
Nutzt einen vollständigen CMV-Promotor und fügt Kontrollelemente aus dem bakteriellen Tetracyclinresistenz-Operon hinzu, um die Transkription einer der stärksten bekannten Sequenzen von Säugetierpromotoren effektiv zu reprimieren und zu dereprimieren
Marke: Invitrogen™ V102520
Includes: 20 μg Superhelikaler Vektor (40 μl bei 0.5 μg/μl) in TE-Puffer, pH 8,0.
Beschreibung
- Regulatorischer Vektor, pcDNA6/TR für eine starke Expression des Tetracyclin-Repressor(TR)-Proteins
- Dieser Vektor exprimiert das Blasticidin-Resistenzgen für eine schnelle Auswahl von Säugetierzelllinien, die das TR-Protein stabil exprimieren
Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, regulierte Expression, zielgerichtete Integration
Spezifikation
Induzierbar | |
CMV | |
Blasticidin | |
Raumtemperatur | |
20 μg | |
T-REx™, pcDNA™ |
Transfektion | |
Säugetier-Expressionsvektor | |
20 µg Superhelikaler Vektor (40 µl bei 0,5 µg/µl) in TE-Puffer, pH 8,0. Bei -20 °C lagern. | |
Nicht markiert | |
pcDNA | |
Regulierte Expression |