Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free (TBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und andere Proben mit diesen gebrauchsfertigen PBS- und TBS-Formulierungen einer nicht-proteinhaltigen Verbindung, um einen extrem niedrigen Hintergrund zu erzielen.
Marke:  Thermo Scientific™ 37572
255.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
342.00 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10229663
  • 372.00 CHF / 1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Pierce proteinfreier Blockierpuffer ist eine nicht-proteinhaltige Verbindung, die eine effektive Blockierung für membranbasierte und plattenbasierte Proteindetektionsmethoden bietet, was zu einem extrem niedrigen Hintergrund führt. Wird in einem praktischen, gebrauchsfertigen Format geliefert.
Herkömmliche Blockierungspuffer enthalten Proteine, die mit Immunnachweissystemen kreuzreagieren können, was einen hohen Hintergrund und ein reduziertes Signal zur Folge hat. Herkömmliche kommerzielle Alternativen zu proteinbasierten Blockierungsmitteln sind wirkungslos. Pierce Protein-Free Blocking Buffers sind proteinfrei und sind beim Blockieren von Platten, Membranen und anderen Oberflächen für ELISA, Western Blotting, Glas-Objektträger-Arrays und andere Anwendungen äußerst effektiv.
Besondere Merkmale:
  • Protein-freie Blockierung – Minimiert oder eliminiert Kreuzreaktivität in Verbindung mit proteinbasierten Blockierpuffern
  • Anwendungskompatibel –Effektiv in allen Arten von Proteinnachweissystemen, einschließlich Western Blots (Membranen), ELISA (Mikrotiterplatten) und Arrays (beschichtete Glasobjektträger)
  • Streptavidin-freundlich – Absolut frei von Biotin; keine mögliche Interferenz mit Avidin-Biotin-Nachweissystemen
  • Leistungsstark – Optimiert und validiert in vielen Proteinmethoden für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis (d. h. keine Fluoreszenzlöschung von spezifischer Bindung und Signal, sondern Eliminieren von unspezifischer Bindung und Hintergrund)
  • Praktisch – geliefert als gebrauchsfertige 1X-Formulierung in TBS und PBS mit und ohne 0,05 % Tween™-20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Proteinfreier (PBS) Blockierpuffer
1 l
ELISA, IHC, Western Blotting, Western Blot, Arrays
1x
Nicht-proteinhaltige Verbindung
Proteinfreier Blockierpuffer
Flüssig
Pierce™
PBS
Nach Erhalt bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Öffnen das Produkt bei 4 °C lagern.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL403471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2024 Catalog Number37572,37572_LITL18 PROMO
ChargennummerZH395983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number37572,37572_LITL18 PROMO
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number37572,37572_LITL18 PROMO
ChargennummerZE388456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number37572,37572_LITL18 PROMO
ChargennummerZA381572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number37572,37572_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-Free (TBS) Blockierpuffer > 1 l