Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Protein A, G, A/G und L-beschichtete Platten bieten Alternativen zu direkten, passiven Adsorptionsmethoden zur Immobilisierung von Antikörpern für ELISA und andere plattenbasierte Assay-Verfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 15155
Beschreibung
Diese Platten sind gleichmäßig und stabil mit einem von vier gängigen Immunoglobilin-bindenden Proteinen (Protein A, Protein G, Protein A/G oder Protein L) beschichtet. Sie ermöglichen die Aufnahme von Antikörpern oder präestabilisierten Antikörper-Antigen-Komplexen in den Wells der Polystyrolplatte für den anschließenden Nachweis in Plattenlesern. Dieses Verfahren eignet sich für eine Vielzahl von Assay-Situationen, ist aber im Allgemeinen nicht für Sandwich-ELISAs geeignet.
Thermo Scientific Pierce Proteinbeschichtete Platten bieten eine Alternative zu direkten, passiven Adsorptionsmethoden zur Immobilisierung von Antikörpern für ELISA und andere plattenbasierte Assay-Verfahren.
Highlights
• Erhalt der Antikörperaktivität, die verloren gehen kann, wenn Antikörper durch passive Adsorption immobilisiert werden
• Orientierung der Antikörper für maximale Antigen-bindende Kapazität
• Immomobilisieren von Antikörpern für Plattenassays ohne vorherige Reinigung
• Sicherstellung einer minimalen Variation (<5 % Well-Well) durch konsistente Beschichtung
• Verringerung einer unspezifischen Bindung, da Platten mit SuperBlock Blockierpuffer vorblockiert wurden
• Binden von 2 bis 5 pmol Antikörper pro Well (basierend auf Tests mit Kaninchen-IgG)
Protein A/G-beschichtete Platten
• Fusionsprotein, das vier antikörperbindende Stellen aus Protein A und zwei aus Protein G
• Bindet an die meisten IgG-Arten, da es die Besonderheiten von Protein A und Protein G kombiniert
• Bindet an Fc-Antikörperbereiche und stellt optimale Ausrichtung sicher
• Bindet gut mit einem breiten Sortiment an pH
Protein A-beschichtete Platten
• Bindet stark an IgG von Mensch, Kaninchen, Meerschweinchen, Schwein, Hund und Rhesusaffen
• Bindet stark an Maus IgG2a, IgG2b- und IgG3
• Bindet an Fc-Antikörperbereiche für optimale Orientierung
Protein G-beschichtete Platten
• Bindet stark an IgG vieler Spezies, einschließlich Mensch, Maus, Kaninchen, Schaf und Ziege
• Bindet nur an IgG – keine Kreuzreaktivität mit anderen Antikörperklassen
• Bindet an Fc-Antikörperbereich für optimale Orientierung
Protein L-beschichtete Platten
• Bindet an alle Klassen von Immunglobulinen (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD)
• Bindet and die VL-Region der Kappa-Leichtketten (Human I, III, IV und Maus I) ohne Beeinträchtigung der antigenbindenden Stellen
• Bindet an Fab-Fragmenten und ScFv
• Bindet kein Immunglobulin von Rind, Ziege oder Schaf
• Bindet schwach an Kaninchen-Immunglobulin
• Vorblockiert zur Reduktion einer unspezifischen Bindung
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
Hinweis: Die Platten werden auf 1 µl aktiviert und mit dem Thermo Scientific SuperBlock Blockierungspuffer vorblockiert geliefert. Verwenden Sie diese Platten nur für Einzelantikörper-Assays. Bei mehreren Antikörperassays, wie z. B. Sandwich-ELISAs, kann der erste Antikörper nicht alle Bindungsstellen blockieren, und nachfolgende Antikörper binden an die Platte, was zu Falsch-positiven führt. Platten nach Erhalt bei 4 °C in ungeöffneten Beuteln lagern. Geöffnete, nicht benutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel geben und bei 4 °C mit Trockenmittel lagern Platten werden ungekühlt versendet. |
|
Pierce™ | |
Detektionsplatte, Immunoassay, ELISA | |
96 | |
5 Platten | |
5 plates |
Standard | |
Fluoreszenz | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
Protein A | |
SuperBlock™ Puffer |