Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Phosphatase Inhibitor Mini Tablets
Die Thermo Scientific™ Pierce Phosphataseinhibitor-Minitabletten bieten vollständigen Schutz von Zelllysat und biologischen Proben vor Dephosphorylierung mit einer breiten Vielfalt von Phosphataseinhibitor-Formulierungen.
Marke: Thermo Scientific™ A32957
247.95 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
Pierce Phosphataseinhibitor-Minitabletten schützen Phosphoproteine vor Serin-/Threoninphosphatasen und Tyrosinphosphatasen. Jede Phosphataseinhibitor-Tablette enthält Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumpyrophosphat und beta-Glycerophosphat für eine weit gefasste Hemmung der Phosphataseaktivität. Die Tabletten sind bei 4 °C bis zu 12 Monate haltbar, und jede Tablette ist für 10 ml der Lösung ausreichend. Die Pierce Phosphataseinhibitor-Tabletten sind für den Einsatz mit allen Zell- oder Gewebeextrakten geeignet, um die Proteinphosphorylierung für nachgelagerte Anwendungen zu erhalten.
Leistungsmerkmale:- Preiswert – kostengünstiger als andere im Handel erhältliche Formulierungen
- Verbesserte Formulierung – Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
- Umfassend – die Tabletten hemmen saure, alkalische und Proteinphosphatasen
- Kompatibel – Verwendung mit selbst angefertigten oder handelsüblichen Zelllysereagenzien und Thermo Scientific Proteinassays
Spezifikation
Protease-Inhibitor-Cocktail | |
Nasseis | |
Pierce™ | |
Phosphatase-Inhibitor | |
Natriumchlorid, Natriumorthovanadat, Natriumpyrophosphat, beta-Glycerophosphat |
1 Fläschchen, bei 2 bis 8 °C lagern | |
Fest | |
10 ml Lösung | |
20 Tabletten |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen