Learn More
Thermo Scientific™ Gewölbte PCR-Kappen, Streifen mit 8
Gewölbte Deckelstreifen für PCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Streifenröhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ AB0386
Beschreibung
Stellen Sie mit den präzise geformten Thermo Scientific™ PCR-Platten-Deckelstreifen sicher, dass alle PCR-Streifenröhrchen und 96-Well-PCR-Platten ordnungsgemäß abgedichtet sind.
Gewölbte PCR-Deckelstreifen sind mit 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Streifenröhrchen und Streifenröhrchen mit niedrigem Profil kompatibel. Die 12er-Streifen verfügen über große Endlaschen zum einfachen Entfernen der Streifen.
Leistungsmerkmale:
- Geeignet für den Einsatz mit allen 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
- Große Endlaschen zum Abziehen der Streifen (nur 12 Streifen)
Zertifikate:
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
klar | |
8 | |
8er-Deckelstreifen, gewölbt | |
Ja |
Polypropylen | |
10 Packungen mit je 12 Stück | |
PCR-Platten-Deckelstreifen | |
96-Well-Platte |