Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Spin-Säulen zur Peptidentsalzung
Pierce Peptid-Entsalzungs-Spin-Säulen bieten eine bequeme und reproduzierbare Möglichkeit, Peptidproben vor der Analyse durch Massenspektrometrie zu entsalzen und Kontaminanten zu entfernen.
Marke:  Thermo Scientific™ 89852
297.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15808242
  • 317.00 CHF / 25 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Peptid-Entsalzungs-Spin-Säulen sind gebrauchsfertige Zentrifugen-Spin-Säulen, die eine effiziente Entsalzung von Peptidproben nach enzymatischer Verdauung ermöglichen. Das hydrophobe Harz auf Polymerbasis, das in jeder Säule enthalten ist, bietet ausgezeichnete Binde- und Rückgewinnungseigenschaften für Peptidproben zur Vorbereitung für die Massenspektrometrie und andere Methoden. Jede Spin-Säule kann 5 μg bis 5 mg nativer und TMT-markierter Peptide binden. Das Spin-Säulen-Format ermöglicht die parallele Verarbeitung mehrerer Proben (jeweils 10 bis 300 μl) in ca. 30 Minuten.
Die Massenspektrometrie ist für die Untersuchung biologischer Verbindungen unerlässlich. Viele der Puffer und Reagenzien, die für die Probenvorbereitung verwendet werden, beeinträchtigen jedoch die Massenspektrometrieanalyse, was zu qualitativ schlechten Spektren und reduzierter Empfindlichkeit führt. Pierce Peptid-Entsalzungs-Spin-Säulen wurden entwickelt, um viele der störenden hydrophilen Probenkontaminanten mit minimalem Probenverlust zu entfernen und ermöglichen so eine empfindliche und umfassende Analyse verdauter Proteinproben durch Massenspektrometrie.
Entfernt MS-störenden Kontaminanten – reduziert deutlich die Signalunterdrückung und verbessert die Empfindlichkeit in der Massenspektrometrie
Hohes Bindungsvermögen – Hydrophobes Harz auf Polymerbasis ermöglicht die Rückgewinnung von Peptidlasten nativer und TMT-gekennzeichneter Peptide von 5 µg bis 5 mg.
Anwenderfreundlich – Das Harz wird im Einweg-Spin-Säulenformat geliefert, das für gängige 2 ml-Röhrchen geeignet ist.
Kompatibel – Das Harz wird mit einer Vielzahl komplexer Proben, einschließlich TMT-gekennzeichneter Peptide, validiert und ist unter extremen pH-Bedingungen stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spin-Entsalzungssäule
Bei 2 – 8 °C lagern.
Peptide
Zentrifugationssäule
Pierce™
Raumtemperatur
Massenspektrometrie
25 Säulen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA405951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89852
ChargennummerAA405951A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89852
ChargennummerAA405204A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89852
ChargennummerAA405204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89852
ChargennummerAA406745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89852
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Spin-Säulen zur Peptidentsalzung > Spin-Entsalzungssäule, 25 Säulen