Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Spin-Säulen zur Peptidentsalzung
Pierce Peptid-Entsalzungs-Spin-Säulen bieten eine bequeme und reproduzierbare Möglichkeit, Peptidproben vor der Analyse durch Massenspektrometrie zu entsalzen und Kontaminanten zu entfernen.
317.00 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Spin-Entsalzungssäule |
---|---|
Produktlinie | Pierce™ |
Inhalt und Lagerung | Bei 2 – 8 °C lagern. |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Endprodukttyp | Peptide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15808242
|
Thermo Scientific™
89852 |
25 Säulen |
317.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15848521
|
Thermo Scientific™
89851 |
50 Säulen |
510.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Peptid-Entsalzungs-Spin-Säulen sind gebrauchsfertige Zentrifugen-Spin-Säulen, die eine effiziente Entsalzung von Peptidproben nach enzymatischer Verdauung ermöglichen. Das hydrophobe Harz auf Polymerbasis, das in jeder Säule enthalten ist, bietet ausgezeichnete Binde- und Rückgewinnungseigenschaften für Peptidproben zur Vorbereitung für die Massenspektrometrie und andere Methoden. Jede Spin-Säule kann 5 μg bis 5 mg nativer und TMT-markierter Peptide binden. Das Spin-Säulen-Format ermöglicht die parallele Verarbeitung mehrerer Proben (jeweils 10 bis 300 μl) in ca. 30 Minuten.
Die Massenspektrometrie ist für die Untersuchung biologischer Verbindungen unerlässlich. Viele der Puffer und Reagenzien, die für die Probenvorbereitung verwendet werden, beeinträchtigen jedoch die Massenspektrometrieanalyse, was zu qualitativ schlechten Spektren und reduzierter Empfindlichkeit führt. Pierce Peptid-Entsalzungs-Spin-Säulen wurden entwickelt, um viele der störenden hydrophilen Probenkontaminanten mit minimalem Probenverlust zu entfernen und ermöglichen so eine empfindliche und umfassende Analyse verdauter Proteinproben durch Massenspektrometrie.• Entfernt MS-störenden Kontaminanten—reduziert deutlich die Signalunterdrückung und verbessert die Empfindlichkeit in der Massenspektrometrie
• Hohes Bindungsvermögen—Hydrophobes Harz auf Polymerbasis ermöglicht die Rückgewinnung von Peptidlasten nativer und TMT-markierter Peptide von 5 µg bis 5 mg.
• Anwenderfreundlich—Das Harz wird im Einweg-Spin-Säulenformat geliefert, das für gängige 2 ml-Röhrchen geeignet ist.
• Kompatibel—Das Harz wird mit einer Vielzahl komplexer Proben, einschließlich TMT-markierter Peptide, validiert und ist unter extremen pH-Bedingungen stabil.
Spezifikation
Spin-Entsalzungssäule | |
Bei 2 – 8 °C lagern. | |
Peptide | |
Zentrifugationssäule |
Pierce™ | |
Raumtemperatur | |
Massenspektrometrie |