Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Diese Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten binden aminhaltige Peptide und andere Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells für die Verwendung in Bindungsassays.
246.00 CHF - 1556.00 CHF
Spezifikation
Bindungseigenschaft | Standardkapazität, kovalent |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird ungekühlt versendet. |
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
Produktlinie | Pierce™ |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Farbe | Format | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Format | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10503544
|
Thermo Scientific™
15100 |
Transparent | Strip Plate | 5 Platten |
337.00 CHF
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10677764
|
Thermo Scientific™
15102 |
Transparent | Strip Plate | 25 Platten |
1556.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10115383
|
Thermo Scientific™
15110 |
Transparent | Standard | 5 Platten |
372.00 CHF
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10712794
|
Thermo Scientific™
15112 |
Transparent | Standard | 25 Platten |
1556.00 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10379253
|
Thermo Scientific™
15108 |
White | Standard | 5 Platten | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierte Platten ermöglichen die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungsassays.
Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierte Platten sind geeignet für die Immobilisierung von Peptiden und anderen Liganden, bei denen keine effiziente Beschichtung durch Adsorption möglich ist. Die Reaktion der Maleinsäureanhydrid-Gruppen mit primären Aminen (–NH2) führt zur Bildung von Amidbindungen, die bei neutralem pH-Wert und darüber stabil sind. Saure Bedingungen hydrolysieren die Bindung; beispielsweise beträgt die Halbwertszeit der Hydrolyse bei pH 3,5 und 37 °C etwa 11 Stunden. Daher werden Beschichtungsreaktionen am besten bei pH 8 bis 9 durchgeführt, und die reagierten Platten werden für ELISA und andere Methoden am besten bei einem pH-Wert von höher als 7 verwendet.Besondere Merkmale:
- Spontane Reaktion mit primären Aminen
- Ein direkter, einfacher Ansatz, um Moleküle kovalent an die Well-Oberflächen von Assay-Platten zu binden
- Maleinanhydrid behält seine Integrität und Verfügbarkeit für die Kopplung über Monate unter trockenen Bedingungen bei Raumtemperatur bei
Spezifikation
Standardkapazität, kovalent | |
Kolorimetrisch | |
Polystyrol | |
Maleinsäureanhydrid | |
Keine |
Nach Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird ungekühlt versendet. | |
Pierce™ | |
96 | |
5 Platten |