Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Diese Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten binden aminhaltige Peptide und andere Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells für die Verwendung in Bindungsassays.
Marke: Thermo Scientific™ 15100
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierte Platten ermöglichen die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungsassays.
Diese Thermo Scientific Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierten 96-Well-Platten sind transparente 96-Well-Platten, die die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungstests ermöglichen.
Merkmale von Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten:
• Spontane Reaktion mit primären Aminen
• Ein direkter, einfacher Ansatz, um Moleküle kovalent an die Well-Oberfläche einer EIA-Platte anzubinden
• Maleinsäureanhydrid behält unter trockenen Raumtemperaturbedingungen seine Integrität und Verfügbarkeit für die Kopplung über Monate aufrecht
Spezifikation
Standardkapazität, kovalent | |
Durchsichtig, 8-Well-Streifen | |
Pierce™ | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
5 Platten | |
5 Platten |
Nach Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird ungekühlt versendet. | |
Kolorimetrisch | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Maleinsäureanhydrid | |
Keine |