Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Diese Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten binden aminhaltige Peptide und andere Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells für die Verwendung in Bindungsassays.
Marke:  Thermo Scientific™ 15112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10712794
  • 1466.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 04-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierte Platten ermöglichen die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungsassays.
Diese Thermo Scientific Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierten 96-Well-Platten sind transparente 96-Well-Platten, die die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungstests ermöglichen.
Merkmale von Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten:
• Spontane Reaktion mit primären Aminen
• Ein direkter, einfacher Ansatz, um Moleküle kovalent an die Well-Oberfläche einer EIA-Platte anzubinden
• Maleinsäureanhydrid behält unter trockenen Raumtemperaturbedingungen seine Integrität und Verfügbarkeit für die Kopplung über Monate aufrecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standardkapazität, kovalent
Transparent, 96-Well
Pierce™
Mikrotiterplatte
96
5 Platten
25 Platten
Nach Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird ungekühlt versendet.
Kolorimetrisch
Transparent
Polystyrol
Maleinsäureanhydrid
Keine