Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Maleic Anhydride Activated Plates
Diese Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten binden aminhaltige Peptide und andere Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells für die Verwendung in Bindungsassays.
Marke: Thermo Scientific™ 15108
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierte Platten ermöglichen die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungsassays.
Diese Thermo Scientific Pierce Maleinsäureanhydrid-aktivierten 96-Well-Platten sind transparente 96-Well-Platten, die die Bindung aminhaltiger Peptide und anderer Moleküle an Mikrotiterplatten-Wells zur Verwendung in Bindungstests ermöglichen.
Merkmale von Maleinsäureanhydrid-aktivierten Platten:
- Spontane Reaktion mit primären Aminen
- Ein direkter, einfacher Ansatz, um Moleküle kovalent an die Well-Oberfläche einer EIA-Platte anzubinden
- Maleinsäureanhydrid behält unter trockenen Raumtemperaturbedingungen seine Integrität und Verfügbarkeit für die Kopplung über Monate aufrecht
Spezifikation
Standardkapazität, kovalent | |
Weiß, 96-Well | |
Pierce | |
Detektionsplatte, Immunoassay, ELISA | |
96 | |
5 Platten | |
5 Platten |
Nach Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird ungekühlt versendet. | |
Kolorimetrisch | |
White | |
Polystyrene | |
Maleinsäureanhydrid | |
Keine |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.