Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G IgG Plus Orientation Kit, 2 mL
Binden und kovalentes Immobilisieren von Antikörpern zur Herstellung einer wiederverwendbaren Affinitätsreinigungssäule mit hohem Bindungsvermögen mit Protein A- oder G- Agarosesäulen und DSS-Crosslinker.
Marke:  Thermo Scientific™ 44990
Artikelnummer. 10289923
  • 1412.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Pierce™
Protein G IgG Plus Orientation Kit
1 bis 6 mg Maus-IgG pro Säule
Affinität, Agaroseharz
Ausreichend für: Für die Immobilisierung von 1 bis 6 mg Maus-IgG pro Säule
• Protein G-Säulen, 2 ml, 2 Säulen
• Disuccinimidylsuberat (DSS), 2 x 13 mg
• PBS-Packung (für 500 ml), 1 Packung
• Blockierpuffer, 6 ml
• IgG-Elutionspuffer, 15 ml
• Antikörperbindungs-/Waschpuffer, 120 ml
• Säulenzubehör
Bei 4 °C lagern.
2 Columns
Protein G
Zentrifugationssäule
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYH367755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number44990
ChargennummerXL362478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2023 Catalog Number44990
ChargennummerXG360153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog Number44990
ChargennummerXF339378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog Number44990
ChargennummerWJ331784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2021 Catalog Number44990
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G IgG Plus Orientation Kit, 2 mL > Kit mit Protein G-Agarose; Kit mit 2 Säulen