Learn More
Invitrogen™ Oligo (dT) Primer (50 μM)
Wird mit einer Stammkonzentration von 50 μM geliefert
Marke: Invitrogen™ AM5730G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Es handelt sich dabei um dieselben Invitrogen™ Primer, die derzeit im SuperScript™ IV-Kit (SKU-Nr. 18091050) enthalten sind. Sie werden in einer Stammkonzentration von 50 µM geliefert.Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Primer | |
Trockeneis | |
Zufallssequenzen | |
Ambion™ |
Bei –20 °C lagern. | |
50 μM | |
80 μl | |
Flüssig |
Protocol: RETROscript® Kit (English )
Version: 09 Sep 2010
DateigrößeVersion: 432.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Oligo (dT) Primer (50 μM) > 80 μl