Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Schlüsselanhänger-Clip
Für allgemeine Zeitmessungen
Marke:  Fisherbrand™ 5047
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11749805
Beschreibung
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Hand-Timer mit Schlüsselanhänger-Clip eignen sich gut für allgemeine Zeitmessungen. Ein-Kanal, Zeitschaltuhr/Stoppuhr, einzeilige Anzeige.
  • Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
  • Rückführbar auf NIST™-Standards
  • Genauigkeit: 0.01%
  • Pausenfunktion (Bestellnr. 06-662, 06-662-25 und -11)
  • Bei Bestell- Nr. 06-662-11 kann zwischen AM/PM- und 24 Stunden-Format gewählt werden
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
Hand-Timer
20 s
1min
Silberoxid
0,25 in
1 in.
1,75 in.
0.3 cm
0.5 oz.
Batterie, ABS Kunststoffgehäuse
Each
19 h 59 min
0.0001
LCD
0.63 x 2.54 x 0.3 cm (0.25 x 1 x 1.75 in.)
0.63 cm
2.54 cm
0,12 in.
0.3 cm
14.17 g
Für allgemeine Zeitmessungen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Schlüsselanhänger-Clip > Timer range: 20 hours; Key-ring clip