Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein-Abbau-Standard
Verwenden Sie diesen Standard, ein umfangreich validiertes Säugetier-Proteinverdauprodukt, als Qualitätskontrollprobe für die Massenspektrometrie(MS)-Analyse komplexer proteomischer Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ 88328
191.90 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235733
  • 205.00 CHF / 20 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Standard für Proteinverdau
Peptide
Massenspektrometrie
20μ g
Massenspektrometer
Pierce™
Peptide
MS-Systemleistung
Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA407880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2025 Catalog Number
ChargennummerZK397324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88328
ChargennummerZE393849 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number88328
ChargennummerZD393076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number88328
ChargennummerZA388982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number88328
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein-Abbau-Standard > 20 μg