Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein-Abbau-Standard
Verwenden Sie diesen Standard, ein umfangreich validiertes Säugetier-Proteinverdauprodukt, als Qualitätskontrollprobe für die Massenspektrometrie(MS)-Analyse komplexer proteomischer Proben.
210.00 CHF - 804.00 CHF
Especificaciones
Reagenztyp | Standard |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
Produkttyp | Standard für Proteinverdau |
Produktlinie | Pierce™ |
Ausgangsmaterial | Peptide |
Código de producto | Marca | Menge | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Menge | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15235733
|
Thermo Scientific™
88328 |
20μ g |
210.00 CHF
20 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15245733
|
Thermo Scientific™
88329 |
5 x 20 μg |
804.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Verwenden Sie den Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa Protein Digest Standard, einen umfangreich validierten Säugetierproteinverdau als Qualitätskontrollprobe für die massenspektrometrische Analyse (MS-Analyse) komplexer proteomischer Proben.
Der Thermo Scientific Pierce HeLa Protein Digest Standard ist ein umfangreich validierter Säugetierproteinverdau, der als Qualitätskontrollprobe bei der massenspektrometrischen Analyse komplexer proteomischer Proben verwendet werden kann.
Der Proteinverdaustandard stammt von einer gut etablierten HeLa S3-Referenzzelllinie eines Adenokarzinoms. Da HeLa S3-Zellen mehr als 15.000 Proteine mit relevanten post-translationalen Modifikationen exprimieren, ist diese Zelllinie ein idealer Standard für komplexe massenspektrometrische Anwendungen in der Proteomik. Der Aufschluss des Zelllysats mit LysC und Trypsin minimiert das Überlesen von Schnittstellen und verbessert die Proteinsequenzabdeckung. Im Gegensatz zu anderen erhältlichen Substanzen für den MS-Proteinverdau erfüllt der Pierce HeLa-Proteinverdaustandard strengste Anforderungen an Peptidqualität, Verdaueffizienz und chargenübergreifende Einheitlichkeit.
Leistungsmerkmale:
- Positivkontrollprobe – Komplexer Säugetierproteomproben-Proteinverdau (> 15.000 Proteine) aus der HeLa S3-Zelllinie
- Gründlicher tryptischer Verdau – Hergestellt mit LysC und Trypsin, um weniger als 10 % versäumte tryptische Spaltungen zu gewährleisten
- Validierte Peptidqualität – Unter 10 % Methionin-Oxidation und unter 10 % Lysin-Carbamylierung
- Nach strengen Kriterien getestet – Chargenspezifische Analysenzertifikate dokumentieren und gewährleisten hochwertigen, konsistenten Proteinverdau
- Stabil – Bereitgestellt im stabilen, gefriergetrockneten Format
- Qualitative LC-Analyse
- LC/MS-Standardisierung
- LC/MS-Methodenentwicklung
- TMT™-Reagenzien-Methodenentwicklung
Der Pierce HeLa-Proteinverdaustandard ist ein gefriergetrocknetes, tryptisches Peptidgemisch, das als Qualitätskontrollstandard in der Flüssigkeitschromatographie(LC)-Trennung und für die Methodenentwicklung und das Festlegen von Leistungsmaßstäben in der Massenspektrometrie verwendet werden kann. Die Verdaurezeptur wurde speziell für LC/MS-Experimente entwickelt und enthält keine Salze oder Detergenzien. Bei einem regelmäßigen Einsatz vor der Analyse komplexer Proben kann die LC/MS-Leistung über mehrere Proben und längere Zeiträume hinweg überwacht und normiert werden.
Especificaciones
Standard | |
Standard für Proteinverdau | |
Peptide | |
Massenspektrometrie |
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Peptide | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.