Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Glutathion-beschichtete Platten sind Standard-Mikrotiterplatten mit 96-Wells, die mit intaktem Glutathion (GSH) beschichtet und für Erfassungs- und Detektionsassays mit Glutathion-S-Transferase(GST)-Fusionsproteinen vorblockiert sind.
357.00 CHF - 405.00 CHF
Spezifikation
Bindungseigenschaft | Standardkapazität, Affinität |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Im ungeöffneten Beutel bei 4 °C lagern. Unbenutzte Platten nach dem Öffnen in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. |
Verpackung | 5 Platten |
Produktlinie | Pierce™ |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Produktcode | Marke | Farbe | Format | Nachweisverfahren | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Format | Nachweisverfahren | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10237673
|
Thermo Scientific™
15340 |
Schwarz | Standard | Fluoreszenz |
357.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10465775
|
Thermo Scientific™
15140 |
Transparent | Strip Plate | Kolorimetrisch |
397.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10492895
|
Thermo Scientific™
15240 |
Weiß | Standard | Chemilumineszenz |
405.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Pierce Glutathion-beschichteten Platten sind mit intaktem Glutathion (GSH) beschichtet und für die Verwendung in Capture- und Detektionsassays mit Glutathion-S-Transferase (GST)-Fusionsproteinen vorblockiert. Diese beschichteten Platten können zur Analyse von Zelllysaten verwendet werden, um das Vorhandensein und die Konzentration des GST-Fusionsproteins in einem Expressionssystem zu bestimmen. Die Platten lassen sich auch zur Aufnahme und Beschichtung von Fusionsproteinen über ihren GST-Tag für nachfolgende Bindungsassays mit rekombinantem Protein verwenden. Da die Platten vorblockiert sind, ist keine vorherige Aufreinigung der Zelllysate erforderlich.
Thermo Scientific Pierce Glutathion-beschichtete Mikrotiterplatten sind mit intaktem Glutathion (GSH) beschichtet und für Erfassungs- und Detektionsassays mit Glutathion-S-Transferase (GST)-Fusionsproteinen vorblockiert.Merkmale dieser Glutathion-beschichteten Platten:
• Selektiv—binden speziell Fusionsproteine, die Glutathion S-Transferase enthalten
• Kapazität—binden ca. 10 ng GST-Protein pro Well
• Vielseitig—bindungsbereites Plattenformat ist nützlich für Untersuchungen von Proteinwechselwirkungen
• Kompatibel—Zur Lyse von Zellen verwendete Detergenzien hemmen die GST-Proteinbindung an vorbeschichtete Platten nicht (Im Gegensatz zu direkten Beschichtungsverfahren mit Polystyrol-Platten)
• Gebrauchsfertig—Vorblockiert mit Superblock Blockierungspuffer zum Reduzieren unspezifischer Bindung
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
5 Platten | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
SuperBlock™ Puffer |
Im ungeöffneten Beutel bei 4 °C lagern. Unbenutzte Platten nach dem Öffnen in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Polystyrol | |
Glutathion |