Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fab Micro Preparation Kit
Spaltung von humanem oder Maus-IgG-Antikörpern mit immobilisiertem Papain und Reinigung von Fab-Fragmenten mit Protein A-Agarose.
Marke:  Thermo Scientific™ 44685
Artikelnummer. 10321174
  • 824.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Fab Micro Preparation Kit
10 Antikörperproben mit jeweils 25 bis 250 µg IgG
Pierce™
Ausreichend für: 10 Antikörperproben mit jeweils 25 bis 250 µg IgG
• Pierce Papain-Agarose, 0,5 ml
• Cystein-HCl, 1 g
• Fab-Verdaupuffer, 55 ml
• NAb Protein A Plus Spin-Säulen, 0,2 ml, 2 Säulen
• PBS-Packungen (je 500 ml), 2 Packungen
• IgG-Elutionspuffer, 50 ml
• Zeba Entsalzungs-Spin-Säulen, 7 K MWCO, 0,5 ml, 10 Säulen
• Spin-Säulen, 0,8 ml, 10 Säulen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 30 Röhrchen
Bei 4 bis 8 °C lagern.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA402193A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number44685
ChargennummerAA402193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number44685
ChargennummerZJ398032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number44685
ChargennummerZJ398032A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number44685
ChargennummerZH392041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2024 Catalog Number44685
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Fab Micro Preparation Kit > Micro Kit für IgG-Proben mit 25 bis 250 μg IgG, 0,5 ml Harzkit