Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit
Selektive Spaltung ganzer humaner und anderer IgG-Antikörper mit immobilisierter Pepsin-Protease zur Erzeugung von F(ab')2-Fragmenten, die ihre Antigen-Bindungsaktivität beibehalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 44988
Artikelnummer. 10279923
  • 1086.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce F(ab')2;-Präparationskits verwenden immobilisierte Pepsin-Protease zur selektiven Spaltung von humanen und anderen IgG-Antikörpern, um F(ab')2;-Fragmente zu erzeugen, die ihre Antigen-Bindungsaktivität beibehalten.
Die Kits verwenden Pepsin (eine unspezifische Endopeptidase), um den Fc-Teil des kompletten IgG-Moleküls enzymatisch abzuspalten und das sogenannte F(ab')2-Fragment zu erhalten. Dieses Fragment besteht aus einem Paar Fab'-Einheiten, die über zwei Disulfidbrücken miteinander verbunden sind. Da die Pepsinprotease in immobilisierter Form auf Agarosegranulat bereitgestellt wird, kann die Spaltungsreaktion leicht durch Entfernen der Agarose aus der IgG-Lösung gestoppt werden, sodass enzymfreie Spaltprodukte erhalten werden. Durch ein optimiertes Verfahren, eine leistungsfähige Entsalzung und Protein A Spin-Säulen sind diese Kits einfach zu verwenden.
Besondere Merkmale:
  • Enzymfreie Verdauungsprodukte – immobilisiertes Pepsin (Agarosegranulat-Harz) sorgt für die Kontrolle der Verdauungsreaktion und vollständige Beseitigung der daraus resultierenden Antikörperfragmente aus der Protease
  • Geeignet für Human-IgG und andere IgG-Arten – das Kit-Verfahren ist für Human-, Kaninchen- und Maus-IgG optimiert. Der Pepsin-basierte Verdau eignet sich jedoch für andere Arten und Unterklassen von IgG (Hinweis: Für beste Ergebnisse mit Maus-IgG1 eignet sich Artikel-Nr. 44980.)
  • Hohe Kapazität – Kit für die Spaltung und Reinigung von jeweils bis zu 4 mg IgG. Verwenden Sie das Kit in Standardgröße für die Fragmentierung von 0,25 bis 4 mg IgG und das Mikro-Kit für 25 bis 250 μg IgG
  • Vollständig und anwenderfreundlich – die Kits enthalten alle Reagenzien, Spin-Säulen und Zubehörteile, die zur Vorbereitung und Reinigung von Antikörperfragmenten benötigt werden
Enthält:
Pepsin-Agarose, Spaltungspuffer, Protein A-Säulen mit Bindungs- und Elutionspuffern, Zentrifugations-Entsalzungssäulen und Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce F(ab')2-Präparationskit
10 Antikörperproben mit jeweils 0,25 bis 4 mg IgG
Pierce™
Ausreichend für: 10 Antikörperproben mit jeweils 0,25 bis 4 mg IgG
• Pierce Pepsin-Agarose, 1,25 ml
• F(ab')2-Verdaupuffer, 120 ml
• NAb Protein A Plus Spin-Säule, 1 ml, 1 Säule
• PBS-Packungen (je 500 ml), 2 Packungen
• IgG-Elutionspuffer, 120 ml
• Zeba Entsalzungs-Spin-Säulen, 7 K MWCO, 2 ml, 10 Säulen
• Spin-Säulen, 0,8 ml, 10 Säulen
• Mikrozentrifugenröhrchen, 2 ml, 30 Röhrchen
Bei 4 bis 8 °C lagern
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK405708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number44988
ChargennummerZK405708A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number44988
ChargennummerZJ398035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number44988
ChargennummerZF388413A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 Catalog Number44988
ChargennummerZF388413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 Catalog Number44988
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit > Kit für IgG-Proben mit 0,25 bis 4 mg IgG, 1,25 ml Harz pro Kit