Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ pH/ATC-Kombinationselektroden aus Glas
Kombinieren Sie schnelles Temperaturverhalten mit Stabilität und Präzision bei der Verwendung dieser Orion ROSS Ultra Glass Triode pH/ATC-Kombinationselektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 8302BNUMD
348.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kombinieren Sie ein schnelles Temperaturverhalten mit Stabilität und Präzision bei der Verwendung dieser Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ pH-Elektroden. Sie vereinen die Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit der ROSS Ultra-Linie mit integrierter Temperaturmessung. Kein Warten mehr auf die Stabilisierung von pH-Messwerten, wenn Sie Proben mit unterschiedlichen Temperaturen messen. Orion ROSS Elektroden enthalten kein Silber oder Silberchlorid. Sie verfügen über ein Doppel-Diaphragma-Design, das die Proben vor Kontamination schützt und die Kompatibilität der Elektroden mit TRIS-Puffern herstellt.
Messung von pH-Wert und Temperatur mit nur einer Elektrode
Schließen Sie Ihre pH-Messungen schneller ab. Unsere ROSS Ultra Triode pH-Elektroden bieten mehr Flexibilität, Genauigkeit und Präzision für Ihre Anforderungen an pH-Messungen. Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen. Kompatibel mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräten.
Zielmärkte:
- Pharmazeutik
- Lebensmittelherstellung
- Akademische/staatliche Einrichtungen
- Umwelt
Anwendungen:
- Qualitätskontrolle
- Forschung
- Mehrzweck
Spezifikation
Orion ROSS Ultra Triode pH/ATC-Kombinationselektroden aus Glas, mit einem BNC- und einem 8-poligen MiniDIN-Anschluss und 1 m langem Kabel | |
Keramik | |
0 bis 14 | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
Messgeräte der Serien Thermo Scientific Orion Versa Star, Star A und Dual Star | |
7 | |
0,01 | |
120 mm | |
12 mm |
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss | |
Chemikalienbeständiger Glasschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
3 M KCl Orion ROSS Elektroden-Fülllösung, 810007) | |
ROSS | |
0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung | |
2 Jahre | |
1 m |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.