Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit Dithiobis-Succinimidylpropionat, das aus NHS-Ester-Gruppen und einem disulfidhaltigen Spacerarm von 12,0 A besteht und mit Reduktionsmitteln gespalten werden kann.
178.00 CHF - 540.00 CHF
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Von Thiols
Beschreibung DSP
Molekulargewicht 404,42
PEGyliert Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 3
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Price Quantity & Availability  
15973902
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
A35393
10 x 1 mg
178.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
11821315
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
22586
50 mg
282.00 CHF
50 Milligramm
Lager vorrätig
Add to basket
10731945
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
22585
1 g
540.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Thermo Scientific™ Pierce DSP-Crosslinker (Lomant-Reagenz) ist ein aminreaktiver Crosslinker mit NHS-Ester-reaktiven Enden und einer spaltbaren Disulfidbindung in seinem Spacerarm.
Leistungsmerkmale:
  • Durch Reduktionsmittel spaltbar
  • Membrandurchlässig
  • Acylierung in wässrigen oder organischen Medien innerhalb von zwei Minuten bei Raumtemperatur
  • Der Ester hat bei pH 7,0 eine Halbwertszeit von vier bis fünf Stunden
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegen: Aminogruppen
Specifications
Specifications
Amin-Amin
DSP
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Chemische Markierung
NHS-Ester
Pulver
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Crosslinker
Von Thiols
404,42
12,0 Å
Ja
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
DMF, DMSO
Nein
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format