Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit Dithiobis-Succinimidylpropionat, das aus NHS-Ester-Gruppen und einem disulfidhaltigen Spacerarm von 12,0 A besteht und mit Reduktionsmitteln gespalten werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ A35393
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973902
  • 178.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Amin
DSP
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Nasseis
Chemische Markierung
NHS-Ester
Pulver
DMF, DMSO
Nein
Von Thiols
404,42
12,0 Å
Ja
No-Weigh™, Pierce™
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
10 x 1 mg
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Crosslinker
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format > 10 x 1 mg