Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit Dithiobis-Succinimidylpropionat, das aus NHS-Ester-Gruppen und einem disulfidhaltigen Spacerarm von 12,0 A besteht und mit Reduktionsmitteln gespalten werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ 22586
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11821315
  • 282.00 CHF / 50 Milligramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DSP-Crosslinker (Lomant-Reagenz) ist ein aminreaktiver Crosslinker mit NHS-Ester-reaktiven Enden und einer spaltbaren Disulfidbindung in seinem Spacerarm.
Leistungsmerkmale:
  • Durch Reduktionsmittel spaltbar
  • Membrandurchlässig
  • Acylierung in wässrigen oder organischen Medien innerhalb von zwei Minuten bei Raumtemperatur
  • Der Ester hat bei pH 7,0 eine Halbwertszeit von vier bis fünf Stunden
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegenüber: Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Amin
DSP
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
NHS-Ester
Pulver
DMF, DMSO
Nein
Von Thiols
404,42
12,0 Å
Ja
Pierce™
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
50 mg
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Crosslinker
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI400205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number22586
ChargennummerZH393052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number22586
ChargennummerZE390734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number22586
ChargennummerZC386704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number22586
ChargennummerZA381420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number22586
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format > 50 mg