Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit Dithiobis-Succinimidylpropionat, das aus NHS-Ester-Gruppen und einem disulfidhaltigen Spacerarm von 12,0 A besteht und mit Reduktionsmitteln gespalten werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ 22585
432.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10731945
  • 556.00 CHF / 1 Gramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DSP-Crosslinker (Lomant-Reagenz) ist ein aminreaktiver Crosslinker mit NHS-Ester-reaktiven Enden und einer spaltbaren Disulfidbindung in seinem Spacerarm.
Leistungsmerkmale:
  • Durch Reduktionsmittel spaltbar
  • Membrandurchlässig
  • Acylierung in wässrigen oder organischen Medien innerhalb von zwei Minuten bei Raumtemperatur
  • Der Ester hat bei pH 7,0 eine Halbwertszeit von vier bis fünf Stunden
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester (homobifunktional)
  • Reaktiv gegenüber: Aminogruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Amin
DSP
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Umgebungstemperatur
Chemische Markierung
NHS-Ester
Pulver
DMF, DMSO
Nein
Von Thiols
404,42
12,0 Å
Ja
Pierce™
Homobifunktional
Mittel (10 bis 30 Å)
1 g
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Crosslinker
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format > 1 g