Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase
Aufgereinigtes alkalisches Phosphataseenzym (AP, alk-phos) zur Verwendung in Aktivitäts-Assays und Konjugation zu Antikörpern für ELISA und IHC.
1986.00 CHF - 7770.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 2 – 8 °C lagern. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinforschung |
Produktlinie | Pierce™ |
Marker oder Farbstoff | AP (Alkalische Phosphatase) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10076073
|
Thermo Scientific™
31391 |
20 mg |
1986.00 CHF
20 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10299803
|
Thermo Scientific™
31392 |
5 x 20 mg |
7770.00 CHF
100 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Alkalische Phosphatase ist gereinigtes alkalisches Phosphatase(AP oder alk-phos)-Enzym für die Verwendung in Aktivitätsassays und als Konjugation an Antikörpern für ELISA- und Immunhistochemie-Anwendungen.
Leistungsmerkmale:
- Aufgereinigt – bereit zur Konjugation ohne vorherige Dialyse
- Die Aktivität wird nicht durch die Exposition gegenüber antibakteriellen Mitteln wie Natriumazid oder Thimerosal beeinflusst
- Spezifische Aktivität > 2.000 Einheiten/mg
- Eine Einheit ist definiert als die Menge, die pro Minute 1,0 mol para-Nitrophenylphosphat in 1,0 M Diethanolamin, 0,5 mM MgCl2 bei 37 °C und pH 7,8 hydrolysiert
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern. | |
Proteinforschung | |
Pierce™ | |
AP (Alkalische Phosphatase) |