Learn More
Phosphorsäure, für die Analyse, 85Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10318150
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphorsäure, für die Analyse, 85Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318150
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10318150
Marke: Thermo Scientific Acros 201140010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforicoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoric acid
Namenshinweis 85 wt% Solution in Water
Schmelzpunkt 21,0 °C
Siedepunkt 158,0 °C
Dichte 1,6800g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,68
Menge 1 l
Strukturformel H3PO4
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Merck Index 15, 7456
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.
Formelmasse 98
Reinheit (%) ≥85%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number201140025,201145000,201140010,201140100
ChargennummerA0450131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog Number201140025,201145000,201140010,201140100
ChargennummerA0392145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number201140025,201145000,201140010,201140100
ChargennummerA0414374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number201140025,201145000,201140010,201140100
ChargennummerA0410878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number201140025,201145000,201140010,201140100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    12
    Stunden
    18
    Minuten
    41
    Sekunden
    38
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, für die Analyse, 85Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >