Learn More
Orthophosphorsäure, 85+ %, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10438990 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 l, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
H3O4P, CAS-Nummer-7664-38-2, acide phosphorique, acido fosforico, Acidum phosphoricum, Evits, o-Phosphorsäure, Orthophosphorsäure, Phosphorsäure, Sonac, WC-Reiniger, weiß, 2,5 l, 158 °C, CHEBI:26078, unbestimmt, NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N, 21 °C, 11340, 97,994, HDPE-Kunststoffflasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer 11340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Siedepunkt 158 °C
Chemischer Name oder Material Orthophosphoric Acid
Schmelzpunkt 21 °C
pH 2
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 2 hPa bei 20 °C
Dichte Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Orthophosphorsäure, 85+ %, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical™ >