Learn More
Phosphat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Beschreibung
Phosphate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phosphate |
Konzentration | PO4-3 1000μg/mL |
Menge | 100 mL |
Löslichkeit | Miscible with water |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1535569 | Analysenzertifikat | 11/03/2025 | 035548.AP,035548.AE |
1521108 | Analysenzertifikat | 11/03/2025 | 035548.AP,035548.AE |
1535599 | Analysenzertifikat | 11/03/2025 | 035548.AP,035548.AE |
1490129 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 035548.AP,035548.AE |
1490163 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 035548.AP,035548.AE |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%