Learn More
Phosphat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Artikelnummer.: 11475010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11475010
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11475010
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035548.AP
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Phosphate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Summenformel H2NaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Phosphate, Ion chromatography standard solution
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC-Name Natrium;Dihydrogenphosphat
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphate
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration PO4-3 1000 μg/mL
Löslichkeit Miscible with water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1535569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035548.AP,035548.AE
Chargennummer1521108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035548.AP,035548.AE
Chargennummer1535599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035548.AP,035548.AE
Chargennummer1490129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number035548.AP,035548.AE
Chargennummer1490163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number035548.AP,035548.AE
Name des Produkts
Phosphat, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >