Learn More
Fluorid, Standardlösung für die Ionenchromatographie, F-1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Artikelnummer.: 11383647
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorid, Standardlösung für die Ionenchromatographie, F-1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Product Code. 11383647
100 mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11383647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035550.AE
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Fluoride, Ion chromatography standard solution, Specpure™, F∣- 1000μg/ml is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-49-4, 7732-18-5
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC-Name Natrium;Fluorid
SMILES [F-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Fluoride
Menge 100 mL
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeit Immiscible with water
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Natriumfluorid:0,22%; Wasser:99,78%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1538739 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
Chargennummer1538295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
Chargennummer1538294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
Chargennummer1521582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
Chargennummer1535381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035550.AP,035550.AE
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fluorid, Standardlösung für die Ionenchromatographie, F-1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >