Learn More
Phenylacetaldehyd-Dimethylacetal 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10705601
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylacetaldehyd-Dimethylacetal 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10705601
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10705601
Marke: Thermo Scientific Acros 130275000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 101-48-4
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00008487
InChI-Schlüssel WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetalMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 60995
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxyethylbenzol
SMILES COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Namenshinweis 98%
Azidität 1mg KOH/g max.
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.004g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H14O2
Strukturformel C6H5CH2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
Menge 500 g
Beilstein 07, 293
Relative Dichte 1.002 to 1.006 (25°/25°C)
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Name des Produkts
Phenylacetaldehyd-Dimethylacetal 98 %, Thermo Scientific™ >