Learn More
Acetal, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10687432
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetal, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687432
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10687432
Marke: Thermo Scientific Acros 102222500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-57-7
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00009243
InChI-Schlüssel DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetal, acetaldehyde diethyl acetal, diethyl acetal, ethane, 1,1-diethoxy, diaethylacetal, acetale, ethylidene diethyl ether, acetal diethylique, diethylacetal, 1,1-dietossietanoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7765
IUPAC-Name 1,1-Diethoxyethan
SMILES CCOC(C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetal
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -100.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8250g/mL
Siedepunkt 103.0°C
Flammpunkt −21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OC2H5)2
Brechungsindex 1.3790 to 1.3850
Menge 250 mL
Beilstein 01, 603
Merck Index 15, 39
Relative Dichte 0.825
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 46g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,soluble in heptane,methylcyclohexane,,ethyl acetate,propyl-,isopropyl-,butyl-,,isobutyl alcohol
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number102220010,102222500,102220050
ChargennummerA0456799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog Number102220010,102222500,102220050
ChargennummerA0451908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number102220010,102222500,102220050
ChargennummerA0398110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number102220010,102222500,102220050
ChargennummerA0408654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number102220010,102222500,102220050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Acetal, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >