Learn More
Phenylacetaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453008
Phenylacetaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453008
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11453008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18730.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-48-4
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00008487
InChI-Schlüssel WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetalMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 60995
IUPAC-Name 2,2-Dimethoxyethylbenzol
SMILES COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Specifica
Chemischer Name oder Material Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Dichte 1.004
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 100 g
Beilstein 879360
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10197274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
ChargennummerI9961A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
Chargennummer10218323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
Chargennummer10155052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
Chargennummer10122554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18730.36,A18730.22
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Phenylacetaldehyddimethylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato