Learn More
Phenylacetaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Phenylacetaldehyde is used for the preparation of fragrances and polymers like polyesters, which find application as a rate controlling additive in polymerization reactions. It is an active component of fragrances and floral scent due to its honey-like sweet character and finds application in flavored cigarettes and beverages. It is an insect attractant and utilized in blacklight trap for pests. It is also used as a building block in the synthesis of more complex chemicals, such as resmethrin. Furthermore, it is used in association with acetic anhydride and allyltrimethylsilane in three-component coupling process catalyzed by LiBF4 providing homoallylic acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenylacetaldehyd wird für die Herstellung von Duftstoffen und Polymeren wie Polyestern verwendet, die als Verhältnis-kontrollierendes Additiv in Polymerisationsreaktionen Anwendung finden. Er ist aufgrund seines honigartigen süßen Charakters ein aktiver Bestandteil von Duftstoffen und Blumenduft und findet Anwendung in aromatisierten Zigaretten und Getränken. Es ist ein Insekten-Lockmittel und wird in Schwarzlichtfallen für Schädlinge verwendet. Es wird auch als Baustein bei der Synthese komplexerer Chemikalien, wie Resmethrin, verwendet. Darüber hinaus wird es in Verbindung mit Essigsäureanhydrid und Allyltrimethylsilan in einem Drei-Komponenten-Kopplungsprozess verwendet, der von LiBF4 katalysiert wird und homoallylische Acetate liefert.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Diethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | Phenylacetaldehyde |
Dichte | 1.075 |
Siedepunkt | 194°C to 196°C |
Flammpunkt | 68°C (154°F) |
Brechungsindex | 1.535 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 385791 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Merck Index | 14,7265 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol and diethyl ether. Slightly miscible with water. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252603 | Analysenzertifikat | 02/10/2024 | A14263.22,A14263.14,A14263.36 |
10223378 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A14263.22,A14263.14,A14263.36 |
10251513 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A14263.22,A14263.14,A14263.36 |
10245090 | Analysenzertifikat | 05/02/2024 | A14263.22,A14263.14,A14263.36 |
10241605 | Analysenzertifikat | 14/11/2023 | A14263.22,A14263.14,A14263.36 |
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.