Learn More
Phenylacetaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11462407
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylacetaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462407
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11462407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14263.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120.15 g/mol
Phenylacetaldehyde is used for the preparation of fragrances and polymers like polyesters, which find application as a rate controlling additive in polymerization reactions. It is an active component of fragrances and floral scent due to its honey-like sweet character and finds application in flavored cigarettes and beverages. It is an insect attractant and utilized in blacklight trap for pests. It is also used as a building block in the synthesis of more complex chemicals, such as resmethrin. Furthermore, it is used in association with acetic anhydride and allyltrimethylsilane in three-component coupling process catalyzed by LiBF4 providing homoallylic acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylacetaldehyd wird für die Herstellung von Duftstoffen und Polymeren wie Polyestern verwendet, die als Verhältnis-kontrollierendes Additiv in Polymerisationsreaktionen Anwendung finden. Er ist aufgrund seines honigartigen süßen Charakters ein aktiver Bestandteil von Duftstoffen und Blumenduft und findet Anwendung in aromatisierten Zigaretten und Getränken. Es ist ein Insekten-Lockmittel und wird in Schwarzlichtfallen für Schädlinge verwendet. Es wird auch als Baustein bei der Synthese komplexerer Chemikalien, wie Resmethrin, verwendet. Darüber hinaus wird es in Verbindung mit Essigsäureanhydrid und Allyltrimethylsilan in einem Drei-Komponenten-Kopplungsprozess verwendet, der von LiBF4 katalysiert wird und homoallylische Acetate liefert.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Diethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-78-1
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00006993
InChI-Schlüssel DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
IUPAC-Name 2-Phenylacetaldehyd
SMILES O=CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetaldehyde
Dichte 1.075
Siedepunkt 194°C to 196°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.535
Menge 500 g
Beilstein 385791
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,7265
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10252603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 ArtikelnummerA14263.22,A14263.14,A14263.36
Chargennummer10223378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA14263.22,A14263.14,A14263.36
Chargennummer10251513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA14263.22,A14263.14,A14263.36
Chargennummer10245090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 ArtikelnummerA14263.22,A14263.14,A14263.36
Chargennummer10241605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 ArtikelnummerA14263.22,A14263.14,A14263.36
Name des Produkts
Phenylacetaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >