Learn More
2-Phenyl-2-Butenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11412257
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenyl-2-Butenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412257
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11412257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14185.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Phenyl-2-butenal is used as a food additive. It is also used as intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenyl-2-butenal wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Öl und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4411-89-6
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00053158
InChI-Schlüssel DYAOGZLLMZQVHY-MBXJOHMKSA-N
Synonym 2-phenyl-2-butenal, 2-phenylcrotonaldehyde, 2-phenylbutenal, alpha-phenylcrotonaldehyde, unii-n8emo6yrv9, e-2-phenylbut-2-enal, 2-butenal, 2-phenyl, alpha-ethylidenebenzeneacetaldehyde, n8emo6yrv9, e-2-phenyl-2-butenalMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6429333
IUPAC-Name (E)-2-Phenylbut-2-enal
SMILES C\C=C(\C=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-butenal
Namenshinweis (E)+(Z)
Siedepunkt 115°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.561
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in oil and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2024 Catalog NumberA14185.06,A14185.14
Chargennummer10252306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2024 Catalog NumberA14185.06,A14185.14
Chargennummer10250212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA14185.06,A14185.14
Chargennummer10244229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2022 Catalog NumberA14185.06,A14185.14
Chargennummer10240927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog NumberA14185.06,A14185.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Phenyl-2-butenal,(E)+(Z)
Name des Produkts
2-Phenyl-2-Butenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >