Learn More
Phenylphosphat, Dinatriumsalsalzhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10184690
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylphosphat, Dinatriumsalsalzhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184690
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10184690
Marke: Thermo Scientific Acros 211830100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Phenylphosphat, Dinatriumsalz-Dihydrat, 98 %, C6H5Na2O4P.2H2O, CAS-Nummer-66778-08-3, Sodiumphenylphosphatedibasicdihydrat, 10 g, weiß, 221-917-4, 254,09, Hygroskopisch, UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N, Authentic, Phenyldihydrogenphosphat; Natrium; Dihydrat, C6H5OP(O)(ona)2,2h2O, >300,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66778-08-3
Summenformel C6H5Na2O42H2O
Molekulargewicht (g/mol) 254.09
MDL-Nummer MFCD00149080
InChI-Schlüssel UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate
PubChem CID 131883070
IUPAC-Name Phenyldihydrogenphosphat;natrium;dihydrat
SMILES C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OP(O)(ONa)2·2H2O
Menge 10 g
Merck Index 14, 3357
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform,insoluble in acetone and ether
Formelmasse 254.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0447210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number211831000,211830100
ChargennummerA0396849 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number211831000,211830100
ChargennummerA0397655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number211831000,211830100
ChargennummerA0412316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2022 Catalog Number211831000,211830100
Name des Produkts
Phenylphosphat, Dinatriumsalsalzhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >