Learn More
4-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10655562
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655562
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10655562
Marke: Thermo Scientific Acros 128860100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 98+ %, C6H4NNa2O6P.6H2O, CAS-Nummer-333338-18-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333338-18-4
Summenformel C6H4NNa2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 263.05
MDL-Nummer MFCD00007319
InChI-Schlüssel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC-Name Dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.1% max. free 4-nitrophenol (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4OP(O)(ONa)2·6H2O
Menge 10 g
Beilstein 06,237
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear
Formelmasse 371.14
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Name des Produkts
4-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >