Learn More
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten
Verwendet bei der isoelektrischen Fokussierung. Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten, die mittels Copolymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin hergestellt werden, sind in fünf breiten und vier engen pH-Intervallen lieferbar.
854.90 CHF - 1403.00 CHF
Spécification
Farbe Farblos bis hellgelb
Zur Verwendung mit (Geräte) PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit
Produkttyp Pharmalyt als Träger-Ampholyt
Form Flüssig
Zusammensetzung Co-Polymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque pH-Bereich Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque pH-Bereich Prix Quantité et disponibilité  
10106154
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
17-0453-01
5 bis 8
995.00 CHF
25 Milliliter
Il en reste null
Lager vorrätig
Edge
Ajouter au panier
10350365
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
17-0452-01
4 bis 6,5
995.00 CHF
25 Milliliter
Il en reste null
Verfügbar ab: 29-07-2025
Ajouter au panier
10259004
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
17-0451-01
2,5 bis 5
995.00 CHF
25 Milliliter
Il en reste null
Lager vorrätig
Ajouter au panier
10469724
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
17-0562-01
4.2 bis4.9 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10126554
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
17-0566-01
6.7 bis7.7 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10278574
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
17-0455-01
8 bis 10,5
1034.80 CHF
25 Milliliter
Il en reste null
Verfügbar ab: 24-09-2025
Ajouter au panier
10575545
missing translation for 'viewDocuments'
Cytiva
17-0456-01
3 bis 10
854.90 CHF
25 Milliliter
Il en reste null
Lager vorrätig
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Copolymerisate von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
  • Bilden extrem stabile, lineare pH-Gradienten unter dem Einfluss elektrischer Felder
  • Erhältlich in schmalen und breiten pH-Bereichen, zugeschnitten auf spezifische Anwendungen
  • Breite Bereiche können direkt für Agarose-, Ultrodex- oder Polyacrylamidgele verwendet werden
  • Schmale Bereiche bieten eine hohe Auflösung für dedizierte Anwendungen mit Polyacrylamidgelen
Spécification
Spécification
Farblos bis hellgelb
Pharmalyt als Träger-Ampholyt
Co-Polymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
25 ml
PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit
Flüssig
IEF
2 bis 8 °C
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis