Learn More
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten
Verwendet bei der isoelektrischen Fokussierung. Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten, die mittels Copolymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin hergestellt werden, sind in fünf breiten und vier engen pH-Intervallen lieferbar.
Marke:  Cytiva 17-0453-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10106154
  • 995.00 CHF / 25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Copolymerisate von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
  • Bilden extrem stabile, lineare pH-Gradienten unter dem Einfluss elektrischer Felder
  • Erhältlich in schmalen und breiten pH-Bereichen, zugeschnitten auf spezifische Anwendungen
  • Breite Bereiche können direkt für Agarose-, Ultrodex- oder Polyacrylamidgele verwendet werden
  • Schmale Bereiche bieten eine hohe Auflösung für dedizierte Anwendungen mit Polyacrylamidgelen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos bis hellgelb
5 bis 8
Flüssig
IEF
2 bis 8 °C
PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit
Pharmalyt als Träger-Ampholyt
Co-Polymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
25 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten > Breiter Bereich: pH-Wert 5 bis 8