Learn More
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten
Verwendet bei der isoelektrischen Fokussierung. Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten, die mittels Copolymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin hergestellt werden, sind in fünf breiten und vier engen pH-Intervallen lieferbar.
Marke:  Cytiva 17-0562-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10469724
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Copolymerisate von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
  • Bilden extrem stabile, lineare pH-Gradienten unter dem Einfluss elektrischer Felder
  • Erhältlich in schmalen und breiten pH-Bereichen, zugeschnitten auf spezifische Anwendungen
  • Breite Bereiche können direkt für Agarose-, Ultrodex- oder Polyacrylamidgele verwendet werden
  • Schmale Bereiche bieten eine hohe Auflösung für dedizierte Anwendungen mit Polyacrylamidgelen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos bis hellgelb
4.2 bis4.9
Flüssig
IEF
2 bis 8 °C
PhastSystem automatisierte Elektrophoreseeinheit
Pharmalyt als Träger-Ampholyt
Co-Polymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorohydrin
25 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Pharmalyte™ Träger-Ampholyten > Narrow range: pH 4.2-4.9