Learn More
Mettler Toledo™ pH/Ionenmessgerät SevenDirect SD50
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
Marke: Mettler Toledo™ 30671549
1419.52 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In kürzester Zeit gemeistert
- Der große Farb-Touchscreen ermöglicht eine direkte Messung und einfache Dateneingabe
- Anweisungen führen den Anwender durch den Kalibrierungsprozess des Sensors
- Verfolgt Ihre Aufzeichnungen
- Das Gerät speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert Datensätze automatisch
- Ausreichend robust
- Ein geschlossenes Anschlussfach und eine austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten, auch wenn Sensoren angebracht sind (Schutzart IP54)
- pH-Wert-Sensor für geringe Probenvolumina
- Der InLab Micro-Pro ISM ist ein pH-Wert-Sensor/Temperaturfühler für Messungen in Probenvolumina bis zu 100 Mikroliter
- Das kompakte Design umfasst einen Temperaturfühler und hält den Schaftdurchmesser bei 5 mm
- Elektrodenarm für effizienten Betrieb
- Der EasyPlace Elektrodenarm erleichtert das Einsetzen des Sensors in die Probe bzw. den Pufferbehälter
- Spezielle Positionen für Reinigung und Lagerung unterstützen die ordnungsgemäße Sensorhandhabung
- Vertikale und horizontale Bewegungen ermöglichen eine präzise Positionierung, auch einhändig
- Schützen Sie kritische Einstellungen
- Eine zweistufige Benutzerverwaltung schützt die wichtigsten Einstellungen
- Benutzer können ihre Einstellungen wie Sprache und Bildschirmhelligkeit individuell anpassen
- Das Display passt sich Ihren Anforderungen an
- Zeigen Sie detaillierte Messinformationen auf einem Messbildschirm an - oder konzentrieren Sie sich nur auf das Ergebnis und maximieren Sie die Lesbarkeit mit dem u fokus-Modus
Spezifikation
0,5 % | |
0,002 | |
SevenDirect SD50 Kit für Messungen niedriger Probenvolumina | |
Farb-TFT | |
-2.000 bis 2.000 mV | |
-30 °C bis +130 °C | |
2000 Standardmessungen | |
-2.000 bis 20.000 pX, 0 bis 999.999 mg/l (ppm) | |
1, 0,01 | |
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C | |
0,1 °C |
0,1 | |
PC; Drucker; USB-Stick | |
Einkanal | |
IP 54 | |
0,1:0,01- 0,001 | |
InLab Micro-Pro ISM pH-/Temperatursensor | |
Gebrauchsfertiges Messkit | |
3- oder 4-stellig (automatischer Bereich) | |
1, 0,01 | |
-22°F to +266°F | |
195 x 205 x 65 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller