Learn More
Gibco™ 96-well, Collagen Type I-Coated, Flat-Bottom Microplates
Kollagen I, Beschichtete Platte, 96-Well
Marke: Gibco™ A1142803
Beschreibung
Collagen I, Rat Tail ist das Arbeitspferd für Zellkulturen von Grundschichten und Gelpräparaten für das Wachstum von Anhaftungszellen. Gibco™ Collagen I, Rat Tail ist jetzt in vorbeschichteten Gewebekulturplatten erhältlich, die Zeit am Labortisch sparen. Unsere hochwertigen, konsistenten Collagen I-beschichteten Platten sind für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert und in 3 Formaten erhältlich – 96-Well-, 24-Well- und 6-Well Platten .Einfach zu bedienen, einfach zu lagern
Collagen I, beschichtete Platten und Deckel sind jeweils zu 5 Stück pro vakuumversiegelter Folienverpackung mit einem Trockenmittel verpackt, das eine lagerung bei Raumtemperatur von 2 Jahren erlaubt. Collagen I, Rat Tail wird zur Beschichtung von gewebekulturbehandelten Platten verwendet. Dabei handelt es sich um das gleiche Kollagenmaterial, das wir in flüssiger Form anbieten. Die Platten sind gebrauchsfertig, ohne dass weitere Vorbereitungen erforderlich sind. Sie können Ihre Zellen einfach aussäen.
Getestete Qualität stellt Konsistenz sicher
Für maximale Effizienz und Konsistenz sind Gibco™ Collagen I-beschichtete Platten so konzipiert, dass sie diese Erwartungen erfüllen. Wir beginnen mit hochwertigem Rattenschwanzkollagen, dem gleichen Material, das in flüssiger Form erhältlich ist, und befolgen einen streng kontrollierten, aseptischen Herstellungsprozess, der eine sehr gleichmäßige Beschichtung auf der Oberfläche von gewebekulturbehandelten Platten erzeugt. Wir testen jede Charge, um sicherzustellen, dass wir diese Standards erfüllen.
Erhältlich in verschiedenen Formaten für eine breite Palette von Anwendungen
Extrazelluläre Matrix (ECM)-Proteine spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung grundlegender zellulärer Prozesse und werden häufig als Beschichtung oder Matrix für Gewebekultursysteme verwendet, um die Entwicklung von Modellen zu ermöglichen, die In-vivo-Bedingungen imitieren. Gibco™ Collagen I-beschichtete Platten können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der Kultivierung frischer oder gefrorener Hepatozyten (Ratte und Mensch) sowie neuronaler, epithelialer und muskulärer Primärzellen. Sie sind auch ideal für die Kultivierung humaner Hornhautepithelzellen (HCEC) in definierten Medien geeignet.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Gibco™ | |
96 | |
Flacher Boden (F-Well) | |
5 plates |
5 Platte | |
Mikrotiterplatte | |
Kollagentyp I | |
Zellkulturqualität | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2809632 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | A1142803,A1142802,A1142801 |
2432893 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | A1142803,A1142802,A1142801 |
2298584 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | A1142803,A1142802,A1142801 |
2809633 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | A1142803,A1142802,A1142801 |
2432871 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | A1142803,A1142802,A1142801 |