Learn More
Corning™ Einwegschlauchset
Zur Verwendung mit Glasflaschen
Marke:  Corning™ 10042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11317681
  • 186.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ohne tierische Bestandteile (Animal Derived Component Free, ADCF), Polycarbonat in medizinischer Qualität (Medical Grade Polycarbonate, MPC)
  • Chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche
  • Für 2 l- und 4 l-Flaschen
  • MPC-Steckverbinder mit Kappe
  • PureFit™ Schlauchklemmensystem
  • Autoklavierbar
  • /.375 Zoll Innendurchmesser x .5 Zoll Außendurchmesser
  • 18 Zoll L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0.952 cm
0,5 in.
Steril
0,375 in.
ADCF
1.27 cm
Ohne Belüftung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Einwegschlauchset > Glasflaschen