Learn More
Mettler Toledo™ pH/Ionenmessgerät SevenDirect SD50
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
2005.00 CHF - 3165.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Ion) | 0,5 % |
---|---|
Genauigkeit (pH) | 0,002 |
Angaben zur Datenverwaltung | PC; Drucker; USB-Stick |
Kanäle | Einkanal |
Displaytyp | Farb-TFT |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17590996
![]() |
Mettler Toledo™
30671552 |
SevenDirect SD50, nur Messgerät |
2005.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17510996
![]() |
Mettler Toledo™
30671544 |
SevenDirect SD50 Kit |
2250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17530996
![]() |
Mettler Toledo™
30671546 |
SevenDirect SD50 HA-Kit |
2370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17540996
![]() |
Mettler Toledo™
30671547 |
SevenDirect SD50, organische Substanzen |
2570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17550996
![]() |
Mettler Toledo™
30671548 |
SevenDirect SD50, Reinwasser |
2585.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17560996
![]() |
Mettler Toledo™
30671549 |
SevenDirect SD50 Kit für Messungen niedriger Probenvolumina |
2720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17520996
![]() |
Mettler Toledo™
30671545 |
SevenDirect SD50 F-Ionenkit |
3165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
SevenDirect instruments are benchtop meters developed for a wide range of laboratory applications, which provide accurate measurements of pH, ORP and ion content of almost any sample. The SevenDirect is the successor of the SevenCompact and a great addition to any lab.
- Large color touchscreen provides direct measurement and easy data entry.
- Instructions guide users through the sensor calibration process.
- View detailed measurement information on one measurement screen - or focus on the result only and maximize readability with the uFocus mode.
- Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP54 in-use).
- The instrument stores data like timestamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically.
- A two-level user management protects the most important settings.
- The EasyPlace electrode arm makes placing the sensor in the sample or buffer container easy.
- Dedicated positions for cleaning and storage support correct sensor handling.
Spezifikation
0,5 % | |
PC; Drucker; USB-Stick | |
Farb-TFT | |
-2.000 bis 2.000 mV | |
-30 °C bis +130 °C | |
-2.000 bis 20.000 pX, 0 bis 999.999 mg/l (ppm) | |
±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C | |
0,1 °C |
0,002 | |
Einkanal | |
IP 54 | |
0,1:0,01- 0,001 | |
2000 Standardmessungen | |
3- oder 4-stellig (automatischer Bereich) | |
-22°F to +266°F | |
195 x 205 x 65 mm |