Learn More
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Puriss p.a., ACS-Reagenz, für oxidometrische Titration, kristallisiert, ≥ 99.0 % (RT)
121.90 CHF - 1445.42 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Summenformel H5IO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
MDL-Nummer MFCD00011344
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoperiodsäure, Periodsäure, Tetrahydroxy-Iodsäure, Säure, periodisch, Paraperiodsäure, Pentahydroxy-l5-Iodanoxid, Pentahydroxidooxidoiod, Hexanedio5-Säure, Periodsäure, Cryst, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15657060
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
77310-25G
25 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15647060
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
77310-100G
100 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15667060
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
77312-100G
100 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15677060
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
77312-500G
500 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P220-P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'dotInformation' : 8(5.1)/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 233-937-0
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™