Learn More
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15657060
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15657060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15657060
Marke: Honeywell-Fluka 7731025G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss p.a., ACS-Reagenz, für oxidometrische Titration, kristallisiert, ≥ 99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Summenformel H5IO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
MDL-Nummer MFCD00011344
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoperiodsäure, Periodsäure, Tetrahydroxy-Iodsäure, Säure, periodisch, Paraperiodsäure, Pentahydroxy-l5-Iodanoxid, Pentahydroxidooxidoiod, Hexanedio5-Säure, Periodsäure, Cryst, periodic acid, crystMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Periodsäure
Farbe Weiß
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Physikalische Form Fest
UN-Nummer UN3085
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
IUPAC-Name Pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-Jod
Formelmasse 227.94 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (RT)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™ >