Learn More
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15647060
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15647060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15647060
Marke: Honeywell-Fluka 77310100G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss p.a., ACS-Reagenz, für oxidometrische Titration, kristallisiert, ≥ 99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Summenformel H5IO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
MDL-Nummer MFCD00011344
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthoperiodsäure, Periodsäure, Tetrahydroxy-Iodsäure, Säure, periodisch, Paraperiodsäure, Pentahydroxy-l5-Iodanoxid, Pentahydroxidooxidoiod, Hexanedio5-Säure, Periodsäure, Cryst, periodic acid, crystMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Periodsäure
Farbe Weiß
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Physikalische Form Fest
UN-Nummer UN3085
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
IUPAC-Name Pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-Jod
Formelmasse 227.94 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (RT)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Periodic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Orthoperiodic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™ >