Learn More
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Periodic acid |
Farbe | Weiß |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 g |
Physikalische Form | Fest |
UN-Nummer | UN3085 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
IUPAC-Name | Tetrahydroxy-Iodsäure |
Formelmasse | 227.94g/mol |
Reinheit (%) | ≥99.0% (RT) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur