Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, PERDROGEN™ 30 % H2O2H2O2 (w/w) puriss. p. a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15613490
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Wasserstoffperoxidlösung, PERDROGEN™ 30 % H2O2H2O2 (w/w) puriss. p. a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15613490 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 l
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 1 l
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15613490
Marke: Honeywell-Fluka 316426X1L
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Honeywell ACS Lösungsmittel für allgemeine Laboranwendungen sind:
  • Eine kostengünstige Lösung für Anwendungen wie preparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • alle Lösungsmittel sind getestet und entsprechen den ACS Spezifikationen für die allgemeine Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxidlösung
Namenshinweis PERDROGEN™ 30% H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
CAS Min. % 68.9000%, 30.0000%
CAS Max. % 69.9000%, 31.0000%
Strukturformel H2O2
UN-Nummer UN2014
Beilstein 3587191
Dichte 1.11 g/cm3
Formelmasse 34.01
Reinheit (%) >30%
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Menge 6 x 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxidlösung, PERDROGEN™ 30 % H2O2H2O2 (w/w) puriss. p. a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™ >